Learn More
5-Cloro-2-(hidroximetil)furo[3,2-b]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15436107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436107 1 g 1 g
15468385 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33292.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en las reacciones de Suzuki, Stille, Sonogashira, carbonilación, Heck, y Buchwald-Hartwig.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1347814-95-2
Fórmula molecular C8H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 183.591
Número MDL MFCD20040113
Clave InChI KEGRTUBZRMQESQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorofuro 3,2-b pyridin-2-yl methanol, 5-chloro-2-hydroxymethyl furo 3,2-b pyridine
PubChem CID 73995151
Nombre IUPAC (5-clorofuro[3,2-b]piridin-2-il)metanol
SMILES C1=CC(=NC2=C1OC(=C2)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-(hydroxymethyl)furo[3,2-b]pyridine
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.59
Porcentaje de pureza 97%