Learn More
Alcohol 5-cloro-2-hidroxibencílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-hydroxybenzyl Alcohol |
| CAS | 5330-38-1 |
| Fórmula molecular | C7H7O2Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2 |
| SMILES | OCc1cc(Cl)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-(hidroximetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 158.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0135 |