Learn More
Alcohol 5-cloro-2-hidroxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11384626 1 g 1 g
11374626 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11384626
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32533.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5330-38-1 | C7H7ClO2 | 158.581 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5330-38-1
Fórmula molecular C7H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 158.581
Número MDL MFCD00021967
Clave InChI AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorosalicyl alcohol, 4-chloro-2-hydroxymethyl phenol, 5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 5-chloro-2-hydroxy, benzenemethanol,5-chloro-2-hydroxy, 5-chlorosaligenin, 5-chlorosalicylalcohol, saligenin, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxyphenyl methanol, 5-chloro-2-hydroxyphenylmethyl carbinol
PubChem CID 79238
Nombre IUPAC 4-cloro-2-(hidroximetil)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Punto de fusión 84°C to 87°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.58
Porcentaje de pureza 98%