Learn More
5-cloro-2-hidroxibenzofenona, TRC
Código de producto. 17902595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902595 100 mg 100 miligramos
17961895 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17902595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC368250100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-19-8
Fórmula molecular C13 H9 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 232.66
Sinónimo 5-Chloro-2-hydroxy-benzophenone, (2-Hydroxy-5-chlorophenyl)phenylmethanone, (5-Chloro-2-hydroxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoyl-4-chlorophenol, 2-Hydroxy-5-chlorobenzophenone, 3-Chloro-6-hydroxybenzophenone, 5-Chloro-2-hydroxybenzophenone, Benzophenone 7, Ch 11, DOW HCB, NSC 33407, UV Absorber NL/5
Nombre IUPAC (5-cloro-2-hidroxi-fenil)-fenil-metanona
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0291