Learn More
5-cloro-2-hidroxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394815 5 g 5 g
11304825 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17897.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7120-43-6 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7120-43-6
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007980
Clave InChI NNHMQZBVJPQCAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorosalicylamide, chlorosalicylamide, benzamide, 5-chloro-2-hydroxy, 5-chlorosalicyl-amide, acmc-209ohl, 5chloro-2-hydroxy-benzamide, ksc498a5j, 5-chloro-2-hydroxy-benzamide, #, 5-chloranyl-2-oxidanyl-benzamide
PubChem CID 348094
Nombre IUPAC 5-cloro-2-hidroxibenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-hydroxybenzamide
Punto de fusión 223°C to 226°C
Cantidad 5 g
Beilstein 743348
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 97%