Learn More
5'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402807 1 g 1 g
11412807 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15448.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1450-74-4
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00067788
Clave InChI XTGCUDZCCIRWHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 5-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2-acetyl-4-chlorophenol, ethanone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl, 2'-hydroxy-5'-chloroacetophenone, acetophenone, 5'-chloro-2'-hydroxy, 2-hydroxy-5-chloro acetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone
PubChem CID 74061
Nombre IUPAC 1-(5-cloro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 52°C to 53°C
Punto de ebullición 107°C to 109°C (12 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1365589
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 99%