Learn More
5'-Cloro-2'-hidroxi-3'-nitroacetofenona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11357239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357239 25 g 25 g
11347239 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27417.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84942-40-5
Fórmula molecular C8H6ClNO4
Peso molecular (g/mol) 215.589
Número MDL MFCD00191921
Clave InChI IUNBIQBAYUBIFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5'-chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 2-acetyl-6-nitro-4-chlorophenol, 2-acetyl-6-nitro-4-chloro phenol, 2-acetyl-4-chloro-6-nitrophenol, 5-chloro-3-nitro-2-hydroxyacetophenone, benzoic acid,5-chloro-2-hydroxy-3-nitro, ethanone, 1-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl, 1-acetyl-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrobenzene, pubchem3355
PubChem CID 688237
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.6
Porcentaje de pureza 99%