Learn More
5-Cloro-2-hidroxi-3-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349755 5 g 5 g
11339755 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19793.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 23602-63-3 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23602-63-3
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00275687
Clave InChI NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
PubChem CID 2774358
Nombre IUPAC 5-cloro-2-hidroxi-3-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Punto de fusión 59°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2249708
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%