Learn More
5-Cloro-2-hidroxi-3-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339755 1 g 1 g
11349755 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19793.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 23602-63-3 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23602-63-3
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00275687
Clave InChI NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
PubChem CID 2774358
Nombre IUPAC 5-cloro-2-hidroxi-3-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Punto de fusión 59°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2249708
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%