Learn More
5-Cloro-2-hidroxi-3-metilbenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10110582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10110582 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10098161 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10110582 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB03914CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 23602-63-3
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00275687
Clave InChI NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
PubChem CID 2774358
Nombre IUPAC 5-cloro-2-hidroxi-3-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.59
Porcentaje de pureza 95%