Learn More
5-Cloro-2-hidrazino-3-yodopiridina, 95 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-hydrazino-3-iodopyridine |
| Punto de fusión | 136°C to 138°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.47 |
| Porcentaje de pureza | 95% |