Learn More
5-cloro-2-furaldehído, TRC
Código de producto. 30354329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30354329 100 mg
30353266 500 mg
30360371 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC381980100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21508-19-0
Fórmula molecular C5H3O2Cl
Peso molecular (g/mol) 130.52
Nombre IUPAC 5-clorofurano-2-carbaldehído
SMILES Clc1oc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-furaldehyde
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.9822