Learn More
5-Cloro-2-furaldehído, 98 %, estabilizado con un 2 % de etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489109 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15489109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19971.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de (+)-1-desoxinojirimicina interfiere con el procesamiento normal de las glicoproteínas ligadas a N, produciendo cantidades reducidas de oligosacáridos complejos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-furaldehyde
Nombre de nota stabilized with 2% ethanol
CAS 21508-19-0
Punto de fusión 33°C to 36°C
Punto de ebullición 70°C (10 mmHg)
Fórmula molecular C5H3ClO2
Número MDL MFCD02752599
Cantidad 1 g
Beilstein 108401
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 5-chloro-2-furaldehyde, 5-chlorofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-furfural, 2-chlorofuran-5-aldehyde, acmc-1cq7z, 5-chloro-furan-2carbaldehyde, 5-chlorofuran-2 carbaldehyde, 5-chloro-furan-2-carbaldehyde, 5-chlorofuran-2-carboxaldehyde
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI DGAUAVDWXYXXGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(OC(=C1)Cl)C=O
Nombre IUPAC 5-clorofurano-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 130.527
PubChem CID 2769630
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.53
Porcentaje de pureza 98%