Learn More
5-Chloro-2-furaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10031564 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10031564 1 g Glass Bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10031564 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394650010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-furaldehyde
Nombre de nota Stabilized
CAS 21508-19-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C5H3ClO2
Número MDL MFCD02752599
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-chloro-2-furaldehyde, 5-chlorofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-furfural, 2-chlorofuran-5-aldehyde, acmc-1cq7z, 5-chloro-furan-2carbaldehyde, 5-chlorofuran-2 carbaldehyde, 5-chloro-furan-2-carbaldehyde, 5-chlorofuran-2-carboxaldehyde
Clave InChI DGAUAVDWXYXXGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(OC(=C1)Cl)C=O
Nombre IUPAC 5-clorofurano-2-carbaldehído
Estabilizante 1% Ethanol
Peso molecular (g/mol) 130.527
PubChem CID 2769630
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.53
Porcentaje de pureza ≥96.0% (GC)
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2-furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.