Learn More
5-cloro-2-fluoropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-fluoropyridine |
| CAS | 1480-65-5 |
| Fórmula molecular | C5H3ClFN |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(Cl)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-fluoropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 131.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.9938 |