Learn More
5-Cloro-2-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411540 5 g 5 g
11421540 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26945.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1480-65-5 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1480-65-5
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.534
Número MDL MFCD04112513
Clave InChI ZULRQGBHWBQPFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-chloropyridine, 3-chloro-6-fluoropyridine, 5-chloro-2-fluoro-pyridine, 5-chloro-2-fluoro pyridine, pyridine, 5-chloro-2-fluoro, pubchem1186, acmc-1bwkp, 2-fluoro-5-chloro pyridine, ksc490s2r, 5-chloro-2-fluoropyridine
PubChem CID 345817
Nombre IUPAC 5-cloro-2-fluoropiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-fluoropyridine
Densidad 1.311
Punto de ebullición 149°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.498
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 97%