Learn More
Ácido 5-cloro-2-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 394-30-9 |
| Fórmula molecular | C7H4ClFO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-5-chlorobenzoic Acid, 5-Chloro-2-fluoro-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)ccc1F |
| Nombre IUPAC | ácido de 5-cloro-2-fluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9884 |