Learn More
Ácido de 5-cloro-2-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11945011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11945011 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11945011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442510050
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
CAS 394-30-9
Punto de fusión 151.0°C to 153.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C7H4ClFO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-2-fluoro-benzoic acid, 5-chloro-2-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 5-chloro-2-fluoro, pubchem1375, acmc-1aigz, ksc223m7h, rarechem al bo 0944, 5-chloro-2-fluorobenzoic acid, benzoicacid, 5-chloro-2-fluoro
Clave InChI WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)F
Nombre IUPAC ácido de 5-cloro-2-fluorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 174.56
PubChem CID 2736537
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.56
Porcentaje de pureza 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.