Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 5-cloro-2-fluorobenzoico, 97 %
Código de producto. 11450228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450228 1 g 1 g
11460228 5 g 5 g
11384659 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450228 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B23776.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Chemical Identifiers
CAS 394-30-9
Fórmula molecular C7H4ClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.555
Número MDL MFCD00665762
Clave InChI WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-2-fluoro-benzoic acid, 5-chloro-2-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 5-chloro-2-fluoro, pubchem1375, acmc-1aigz, ksc223m7h, rarechem al bo 0944, 5-chloro-2-fluorobenzoic acid, benzoicacid, 5-chloro-2-fluoro
PubChem CID 2736537
Nombre IUPAC ácido de 5-cloro-2-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 148°C to 150°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2614286
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.56
Porcentaje de pureza 97%