Learn More
5-Cloro-2-fluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433427 25 g 25 g
11326589 1 g 1 g
11336589 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26187.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 96515-79-6 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96515-79-6
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.56
Número MDL MFCD03094518
Clave InChI WDTUCEMLUHTMCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 3-chloro-6-fluorobenzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro, 2-fluoro-5-chloro-benzaldehyde, zlchem 333, pubchem1411, ksc486m0t, 2-fluoro-5-chloro benzaldehyde
PubChem CID 2773586
Nombre IUPAC 5-cloro-2-fluorobenzaldehído
SMILES FC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 29°C to 32°C
Índice de refracción 1.541
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 97%