Learn More
5-Cloro-2-fluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460007 10 g 10 g
11470007 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20951.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2106-05-0 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2106-05-0
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.561
Número MDL MFCD00069416
Clave InChI JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-chloroaniline, 5-chloro-2-fluorophenylamine, benzenamine, 5-chloro-2-fluoro, buttpark 44\01-98, 5-chlor-2-fluoranilin, pubchem1515, 5-chloro-2-fluoroani, acmc-209fh5, 5-chloro-2-fluoro-aniline, 5-chloro-2-fluorobenzenamine
PubChem CID 75015
Nombre IUPAC 5-cloro-2-fluoroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-fluoroaniline
Densidad 1.3
Cantidad 10 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.56
Número UN UN2810
Punto de ebullición 102°C to 105°C (20 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 97%