Learn More
Ácido 5-cloro-2-fluoro-3-metilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic Acid |
| CAS | 352535-87-6 |
| Fórmula molecular | C7H7BClFO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)cc(B(O)O)c1F |
| Nombre IUPAC | Ácido (5-cloro-2-fluoro-3-metilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0212 |