Learn More
Éster etílico del ácido 5-cloro-2-[(etoxicarbonil)oxi]-1H-indol-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-[(ethoxycarbonyl)oxy]-1H-indole-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 197775-85-2 |
| Fórmula molecular | C14H14ClNO5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 5-Chloro-2-((ethoxycarbonyl)oxy)-1H-indole-1-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14ClNO5/c1-3-19-13(17)16-11-6-5-10(15)7-9(11)8-12(16)21-14(18)20-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Oc1cc2cc(Cl)ccc2n1C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-etoxicarboniloxiindol-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 311.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.0561 |