Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 5-cloro-2-(etoxicarbonil)bencenoborónico, 98 %
Código de producto. 15420306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420306 250 mg 250 miligramos
15410306 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420306 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H53016.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 871329-55-4
Fórmula molecular C9H10BClO4
Peso molecular (g/mol) 228.44
Número MDL MFCD07363744
Clave InChI SGPMCOBGNHZGJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 5-chloro-2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 5-chloro-2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, benzoic acid,2-borono-4-chloro-, 1-ethyl ester 9ci, ethyl 2-borono-4-chlorobenzoate, acmc-209qg0, 5-chloro-2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 5-chloranyl-2-ethoxycarbonyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 44784921
Nombre IUPAC ácido (5-cloro-2-etoxicarbonilfenil)borónico
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(Cl)C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 106°C to 108°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.44
Porcentaje de pureza 98%