Learn More
5-cloro-2'-desoxiuridina, TRC
Product Code. 30366265
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30366265 50 mg -
30360756 100 mg -
30348834 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30366265 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36523550MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-90-8
Fórmula molecular C9H11ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 262.65
Sinónimo Uridine, 5-chloro-2'-deoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 5-Chloro-2'-deoxyuridine (ACI), 2'-Deoxy-5-chlorouridine, 5-Chlorodeoxyuridine, Chlorodeoxyuridine
Nombre IUPAC 5-cloro-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Cl)C(=O)NC2=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0356