Learn More
5-cloro-2'-desoxiuridina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11431912 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11431912 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11431912 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210547891
Se incorpora fácilmente, tras la fosforilación, en el ADN recién sintetizado en lugar de la timidina. La 5-cloro-2'-desoxiuridina (CldU) de MP Biomedicals se puede utilizar como sustrato de marcado, análogo de timidina o para identificar sitios de replicación de ADN. Absorción visible.
  • Se utiliza como análogo de la timidina para estudiar el potencial de codificación errónea del daño causado por el ácido hipocloroso al ADN y a los precursores del ADN.
  • Cuando se utiliza con imágenes inmunofluorescentes basadas en anticuerpos, puede utilizarse en protocolos para identificar los sitios de replicación del ADN.
  • Puede utilizarse como sustrato de etiquetado junto con otros sustratos halogenados de etiquetado de la orina, como la bromodeoxiuridina (BrdU) y/o la yodeoxiuridina (IdU).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 50-90-8
Punto de fusión 166°C to 176°C
Fórmula molecular C9H11ClN2O5
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-chloro-2'-deoxyuridine
Información de solubilidad Soluble in 1M NH4OH (20mg/1ml, colorless solution).
Clave InChI NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
SMILES C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
Nombre IUPAC 5-Cloro-1-[(2S,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 262.646
PubChem CID 13831089
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.6
Forma física Polvo blanco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2'-deoxyuridine