Learn More
5-Cloro-2'-desoxiuridina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11411912 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411912 0.1 g 100 miligramos
11421912 0.25 g 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411912 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210547880
CAS 50-90-8
Fórmula molecular C9H11ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 262.646
Clave InChI NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
Sinónimo 5-chloro-2'-deoxyuridine
PubChem CID 13831089
Nombre IUPAC 5-Cloro-1-[(2S,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 0.1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.65
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .