Learn More
5-Chloro-2'-deoxyuridine, MedChemExpress
Código de producto. 16420967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16420967 50 mg 50 miligramos
16405516 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16420967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112669
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
MedChemExpress 5-Chloro-2'-deoxyuridine, a thymine analog, is to study the potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors.
5-Chloro-2'-deoxyuridine, a thymine analog, is to study the potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2'-deoxyuridine
CAS 50-90-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11ClN2O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo 5-Chlorodeoxyuridine CldU
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (951.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(Cl)=C2)=O)=O)O1)O
Peso molecular (g/mol) 262.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.65
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation