Learn More
[5-cloro-2-[(ciclopropilmetil)amino]fenil]fenilmetanona, Mikromol™
Descripción
[5-Cloro-2-[(ciclopropilmetil)amino]fenil]fenilmetanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl)phenylmethanone |
| CAS | 2897-00-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl)phenylmethanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, Benzophenone, 5-chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]- (7CI,8CI), [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, 2-[(Cyclopropylmethyl)amino]-5-chlorobenzophenone, 5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]benzophenone, [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl]phenylmethanone, Prazepam Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16ClNO/c18-14-8-9-16(19-11-12-6-7-12)15(10-14)17(20)13-4-2-1-3-5-13/h1-5,8-10,12,19H,6-7,11H2 |
| SMILES | Clc1ccc(NCC2CC2)c(c1)C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | [5-cloro-2-(ciclopropilmetilamino)fenil]-fenilmetanona |
| Show More |