Learn More
5-Cloro-2-cianopiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442239 5 g 5 g
15432239 1 g 1 g
15452239 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64846.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89809-64-3 | C6H3ClN2 | 138.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89809-64-3
Fórmula molecular C6H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 138.55
Número MDL MFCD03788835
Clave InChI WTHODOKFSYPTKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-cyanopyridine, 5-chloropicolinonitrile, 3-chloro-6-cyanopyridine, 2-cyano-5-chloro pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-chloro, 2-cyano-5-chloropyridine, 6-cyano-3-chloropyridine, 5-chloro-2-pyridinecarbonitrile, pubchem2107, 5-chloropicolinenitrile
PubChem CID 3833942
Nombre IUPAC 5-cloropiridina-2-carbonitrilo
SMILES ClC1=CN=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-cyanopyridine
Punto de fusión 106°C to 108°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 113764
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.55
Porcentaje de pureza 96%