Learn More
5-Cloro-2-benzimidazolinona, TRC
Código de producto. 30137707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137707 250 mg 250 miligramos
30136119 1 g 1 g
17962505 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC203420250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2034-23-3
Fórmula molecular C7 H5 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 168.58
Sinónimo 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 5-Chloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-dihidrobenzimidazol-2-ona
SMILES Clc1ccc2NC(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H2,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.009