Learn More
5-Cloro-2,4-dinitrotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382627 5 g 5 g
11392627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11808.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51676-74-5 | C7H5ClN2O4 | 216.577 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51676-74-5
Fórmula molecular C7H5ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 216.577
Número MDL MFCD00041235
Clave InChI KPDPGZNHKMJEFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2,4-dinitrotoluene, toluene, 5-chloro-2,4-dinitro, 1-chloro-5-methyl-2,4-dinitro-benzene, 2-chloro-4-methyl-1,5-dinitrobenzene, acmc-20am4s, 5-chlor-2.4-dinitrotoluol, benzene,1-chloro-5-methyl-2,4-dinitro, 1-chloranyl-5-methyl-2,4-dinitro-benzene
PubChem CID 253802
Nombre IUPAC 1-cloro-5-metil-2,4-dinitrobenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Punto de fusión 89°C to 91°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2506591
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.58
Porcentaje de pureza 97%