Learn More
Ácido 5-cloro-2,4-dinitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477156 25 g 25 g
11467156 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25479.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 136833-36-8 | C7H3ClN2O6 | 246.559 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136833-36-8
Fórmula molecular C7H3ClN2O6
Peso molecular (g/mol) 246.559
Número MDL MFCD00091829
Clave InChI VVQOEJCXWMGEJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2,4-dinitro, acmc-20a30o, 2,4-dinitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-4,6-dinitrobenzoic acid
PubChem CID 3727860
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.56
Porcentaje de pureza 98%