Learn More
5-cloro-2,4-dimetilbenceno-1-tiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2,4-dimethylbenzene-1-thiol |
| CAS | 1823050-95-8 |
| Fórmula molecular | C8H9ClS |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClS/c1-5-3-6(2)8(10)4-7(5)9/h3-4,10H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(Cl)cc1S |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2,4-dimetilbencenotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 172.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0113 |