Learn More
5-Cloro-2-[4-(dimetilamino)fenil]benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-[4-(dimethylamino)phenyl]benzimidazole |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 22393779 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.75 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |