Learn More
5-Cloro-2(3H)-benzoxazolona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490318 250 g 250 g
11480318 50 g 50 g
11470318 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24507.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 95-25-0 | Molecular Formula: C7H4ClNO2 | Molecular Weight: 169.564 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-25-0
Fórmula molecular C7H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 169.564
Número MDL MFCD00005717
Clave InChI TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorzoxazone, chlorzoxazon, paraflex, chloroxazone, 5-chloro-2-benzoxazolone, biomioran, escoflex, myoflexin, myoflexine, pathorysin
PubChem CID 2733
ChEBI CHEBI:3655
Nombre IUPAC 5-cloro-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=O)O2
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone
Punto de fusión 189°C to 192°C
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,2194
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.57
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.