Learn More
5-Cloro-2(3H)-benzoxazolona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480318 50 g 50 g
11490318 250 g 250 g
11470318 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24507.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-25-0
Fórmula molecular C7H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 169.564
Número MDL MFCD00005717
Clave InChI TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorzoxazone, chlorzoxazon, paraflex, chloroxazone, 5-chloro-2-benzoxazolone, biomioran, escoflex, myoflexin, myoflexine, pathorysin
PubChem CID 2733
ChEBI CHEBI:3655
Nombre IUPAC 5-cloro-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone
Punto de fusión 189°C to 192°C
Cantidad 50 g
Índice Merck 14,2194
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.57
Porcentaje de pureza 99%