Learn More
5-Cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol 4-il)benzofenona, TRC
Código de producto. 30005280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005280 100 mg 100 miligramos
17983975 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36916-19-5
Fórmula molecular C16H12ClN3O
Peso molecular (g/mol) 297.74
Sinónimo Alprazolam Imp. C (EP), Benzophenone, [5-Chloro-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl]phenylmethanone, 5-chloro-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-
Nombre IUPAC [5-cloro-2-(3-metil-1,2,4-triazol-4-il)fenil]-fenil-metanona
SMILES Cc1nncn1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Chloro-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl)phenylmethanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12ClN3O/c1-11-19-18-10-20(11)15-8-7-13(17)9-14(15)16(21)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0669
Porcentaje de pureza >95%