Learn More
5-cloro-2,3-dihidrobenzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 76429-69-1 |
| Fórmula molecular | C8H7OCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMILES | C1=C(C=C2CCOC2=C1)Cl |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2,3-dihidro-1-benzofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 154.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0185 |