Learn More
5-cloro-2-(3,4-dimetoxifenil)-2-isopropilvaleronitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile |
| CAS | 27487-83-8 |
| Fórmula molecular | C16 H22 Cl N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22ClNO2/c1-12(2)16(11-18,8-5-9-17)13-6-7-14(19-3)15(10-13)20-4/h6-7,10,12H,5,8-9H2,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(CCCCl)(C#N)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-(3,4-dimetoxifenil)-2-propan-2-ilpentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 295.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.1339 |