Learn More
Clorhidrato de 5-cloro-2-(2-dietilaminoetilamino)-2'-fluorobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Chloro-2-([2-(diethylamino)ethyl]amino)phenyl)(2-fluorophenyl)methanone Hydrochloride |
| CAS | 19347-55-8 |
| Fórmula molecular | C19 H22 Cl F N2 O . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methanone, [5-chloro-2-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]phenyl](2-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Benzophenone, 5-chloro-2-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]-2'-fluoro-, monohydrochloride (8CI), 5-Chloro-2-(2-diethylaminoethylamino)-2'-fluorobenzophenone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22ClFN2O.ClH/c1-3-23(4-2)12-11-22-18-10-9-14(20)13-16(18)19(24)15-7-5-6-8-17(15)21;/h5-10,13,22H,3-4,11-12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F |
| Nombre IUPAC | [5-cloro-2-[2-(dietilamino)etilamino]fenil]-(2-fluorofenil)metanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 385.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.1171 |