Learn More
5-Cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369435 10 g 10 g
11379435 100 g 100 g
11389435 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18655.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3380-34-5 | C12H7Cl3O2 | 289.536 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol actúa como bacteriostático y conservante para composiciones de cosméticos y detergentes. También se utiliza como antiséptico, desinfectante y anticonvulsivo. Es uno de los principales ingredientes en champús, desodorantes, dentífricos, enjuagues bucales y productos de limpieza para el hogar. Inhibe el crecimiento de bacterias, hongos en las superficies del tejido, por lo que imparte protección contra olores a la lana, sintéticos, mezclas y no tejidos.
Solubilidad
Soluble en etanol, metanol, éter dietílico y solución de hidróxido de sodio (1 M). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Se descompone al calentar. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3380-34-5
Fórmula molecular C12H7Cl3O2
Peso molecular (g/mol) 289.536
Número MDL MFCD00800992
Clave InChI XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triclosan, 5-chloro-2-2,4-dichlorophenoxy phenol, irgasan, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, cloxifenolum, triclosanum, irgasan dp300, stri-dex face wash, aquasept, sapoderm
PubChem CID 5564
ChEBI CHEBI:164200
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)O)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Punto de fusión 56°C to 59°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Beilstein 2057142
Índice Merck 14,9657
Información de solubilidad Soluble in ethanol,methanol,diethyl ether and sodium hydroxide solution (1M). Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.55
Porcentaje de pureza 99%