Learn More
Cloruro de 5-cloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10511112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10511112 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10082224 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10511112 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08674DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 175203-78-8
Fórmula molecular C6H2Cl2N2O3S
Peso molecular (g/mol) 253.05
Número MDL MFCD00203878
Clave InChI ZFBZICACMDZKNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorobenzofurazan-4-sulfonyl chloride, 5-chlorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, pubchem5077, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride,5-chloro, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro, 5-chloranyl-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779275
Nombre IUPAC cloruro de 5-cloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonilo
SMILES ClC1=C(C2=NON=C2C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-chloro-2, 1, 3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.06
Porcentaje de pureza 97%