Learn More
5-cloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| CAS | 80277-04-9 |
| Fórmula molecular | C6H4N3OCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClN3O/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2 |
| SMILES | C1=CC2=NON=C2C(=C1Cl)N |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0043 |