Learn More
(5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)-cianamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-cyanamide |
| CAS | 51322-80-6 |
| Fórmula molecular | C7H3ClN4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Tizanidine EP Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3ClN4S/c8-4-1-2-5-7(12-13-11-5)6(4)10-3-9/h1-2,10H |
| SMILES | Clc1ccc2nsnc2c1NC#N |
| Nombre IUPAC | (5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)cianamida |
| Peso molecular (g/mol) | 210.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.9767 |