Learn More
Sal de yoduro de éster metílico del ácido (5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)-carbamimidotioico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioic Acid Methyl Ester Hydriodide Salt |
| CAS | 51323-03-6 |
| Fórmula molecular | C8H8ClIN4S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClN4S2.HI/c1-14-8(10)11-6-4(9)2-3-5-7(6)13-15-12-5;/h2-3H,1H3,(H2,10,11);1H |
| SMILES | I.CSC(=N)Nc1c(Cl)ccc2nsnc12 |
| Nombre IUPAC | N-(5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)carbamimidotioato de metilo; yoduro de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 386.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.8924 |