Learn More
5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina (4-amino-5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol), Mikromol™
Código de producto. 30462275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462275 4 x 25 mg -
30051552 100 mg 100 miligramos
30051070 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462275 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0887.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina (4-amino-5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole
CAS 30536-19-7
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H4 Cl N3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, 5-chloro-, 2,1,3-Benzothiadiazole, 4-amino-5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, Tizanidine Related Compound A, Tizanidine Hydrochloride Impurity E, Tizanidine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClN3S/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1c(Cl)ccc2nsnc12
Nombre IUPAC 5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina
Peso molecular (g/mol) 185.63
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.9814 g/mol