Learn More
5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina (4-amino-5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol), Mikromol™
Descripción
5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina (4-amino-5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole |
| CAS | 30536-19-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl N3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, 5-chloro-, 2,1,3-Benzothiadiazole, 4-amino-5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, Tizanidine Related Compound A, Tizanidine Hydrochloride Impurity E, Tizanidine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClN3S/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)ccc2nsnc12 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina |
| Mostrar más |