Learn More
5-Cloro-1-pentino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Chloro-1-pentyne is used with α-diazoesters in a copper-catalyzed synthesis of pyrazoles. It is also used in the synthesis of 5-chloro-2-trimethylstannyl-1-pentene by reacting with Me3SnCu.Me2S.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 5-cloro-1-pentino se usa con α-diazoésteres en una síntesis de pirazoles catalizada por cobre. También se utiliza en la síntesis de 5-cloro-2-trimetilestail-1-penteno por reacción con Me3SnCu.Me2S.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C y proteger del calor. Incompatible con polvos metálicos pesados, calor y agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1-pentyne |
| Densidad | 0.968 |
| Punto de ebullición | 113°C |
| Temperatura de inflamación | 15°C (59°F) |
| Olor | Recognizable |
| Fórmula lineal | Cl(CH2)3C≡CH |
| Índice de refracción | 1.444 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1736710 |
| Show More |