Learn More
5-Cloro-1-pentino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337865 5 g 5 g
11347865 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02835.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14267-92-6 | C5H7Cl | 102.561 g/mol
5-Chloro-1-pentyne is used with α-diazoesters in a copper-catalyzed synthesis of pyrazoles. It is also used in the synthesis of 5-chloro-2-trimethylstannyl-1-pentene by reacting with Me3SnCu.Me2S.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cloro-1-pentino se usa con α-diazoésteres en una síntesis de pirazoles catalizada por cobre. También se utiliza en la síntesis de 5-cloro-2-trimetilestail-1-penteno por reacción con Me3SnCu.Me2S.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C y proteger del calor. Incompatible con polvos metálicos pesados, calor y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14267-92-6
Fórmula molecular C5H7Cl
Peso molecular (g/mol) 102.561
Número MDL MFCD00001014
Clave InChI UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-pentyne, 1-pentyne, 5-chloro, 5-chloropentyne, 4-pentynyl chloride, 1-chloro-4-pentine, 1-chloro-4-pentyne, pent-4-ynyl chloride, 5-chloro-pent-1-yne, acmc-1bzfd, pent-4-yn-1-yl chloride
PubChem CID 84308
Nombre IUPAC 5-cloropent-1-ino
SMILES C#CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-pentyne
Densidad 0.968
Punto de ebullición 113°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Olor Recognizable
Fórmula lineal Cl(CH2)3C≡CH
Índice de refracción 1.444
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1736710
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.56
Porcentaje de pureza 98%